Learn More
Thermo Scientific Chemicals Auramine O, 80 % de colorant
Code produit. 15423129
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
Code produit. 15423129
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60343.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Coloration fluorescente pour les bactéries résistantes aux acides dans les expectorations
Fluorescent stain for acid-resistant bacteria in sputum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2465-27-2
Formule moléculaire C17H22ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 303.834
Numéro MDL MFCD00012484
Clé InChI KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 41000
CID PubChem 17170
ChEBI CHEBI:51876
Nom IUPAC 4-[4-(diméthylamino)benzènecarboximidoyl]-N,N-diméthylaniline ;chlorhydrate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=C(C=C2)N(C)C.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Auramine O
Point de fusion 250°C (decomposition)
Note relative au nom 80% dye content
Numéro UN UN2811
Beilstein 4030061
Informations sur la solubilité Soluble in water or ethanol
Poids de la formule 303.84
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Forme physique Poudre