Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ série 9300+
Code produit. 17678516
Click to view available options
Type de filtre:
FFP1
FFP2
FFP3
Particules FFP2
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Type d’emballage:
Conditionnement individuel
En vrac
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
440 pièces
Code produit. 17678516
Marque: 3M™ 7100258909
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300+ sont ergonomiques, à 3 panneaux, pliés à plat, avec un milieu de filtration à faible résistance respiratoire. Disponibles en niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, à valve et sans valve.
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
  • Panneau supérieur gaufré
  • Emballage individuel
  • Conception ingénieuse à 3 panneaux
  • Onglet innovant de mise en place du menton
  • Panneau de nez sculpté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Facteur de protection assigné (APF) FFP2
Certifications / conformité (Europe) EN 149:2001 + A1:2009
Certifications (EN) EN 149
Couleur Blanc
Design Type Pliage à plat
Jetable Oui
Type de filtre FFP2
Matériau Polypropylène
Type de produit Masque pour particules multifonction
Dimensions Universal
Avec soupape d’expiration Oui
Matériau de la couche de filtration Polypropylène
Sans latex Oui
Matériau du serre-tête Polyisoprène
Modèle 9322+, 3-panel
Matériau du couvre-nez Aluminium, polyuréthane
Type de couvre-nez Sculpté
Type d’emballage Conditionnement individuel
Résistant à Poussières et brouillards rencontrés dans tout un éventail d’applications industrielles et d’autres situations de travail
Forme En forme de coupe
Stérilité Non stérile
Strap Attachment Type Colour-coded Headband, Blue
FDA Cleared Surgical Mask No