Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ série 9300+
Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300+ sont ergonomiques, à 3 panneaux, pliés à plat, avec un milieu de filtration à faible résistance respiratoire. Disponibles en niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, à valve et sans valve.
Marque:  3M™ 7100258908
67.66 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17668516
  • 107.00€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
  • Panneau supérieur gaufré
  • Emballage individuel
  • Conception ingénieuse à 3 panneaux
  • Onglet innovant de mise en place du menton
  • Panneau de nez sculpté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    31
    Heures
    16
    Minutes
    47
    Secondes
    44
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Masque pour particules Aura™ série 9300+ > Respirateur ; à valve : Non ; Facteur de protection assigné (APF) : FFP3 ; modèle : 9330+