Learn More
Logiciel Attune™ NxT, licence unique
Logiciel Attune NxT, licence unique
sur devis
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15320677
Afficher les documents
Invitrogen
A25554
1/boîte
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15340667
Afficher les documents
Invitrogen
A24855
10 Licences
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15350667
Afficher les documents
Invitrogen
A24856
5/boîte
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Le logiciel Attune™ NxT est utilisé pour faire fonctionner et entretenir le cytomètre de focalisation acoustique Attune™ NxT. Il permet une analyse expérimentale puissante définie par l’utilisateur via une interface intuitive et facile à utiliser et fournit des outils avancés pour l’acquisition et l’analyse qui sont suffisamment simples pour les utilisateurs ayant toutes sortes de niveaux d’expérience.
  • Utilisation simplifiée—interface intuitive et rationalisée
  • Vitesse—analyse en temps réel accélérée des grands ensembles de données
  • Fonctionnement facile de l’instrument—maintenance automatisée et surveillance des performances de l’instrument
    Utilisation simplifiée
    Le logiciel Attune™ NxT utilise un système de menus qui présente les fonctionnalités dont vous avez besoin lorsque vous en avez besoin sans avoir à faire défiler et à cliquer beaucoup. L’onglet de personnalisation vous permet de prédéfinir les paramètres des tracés, des portes, des expériences, des rapports et des superpositions. Pour simplifier la configuration de l’expérience, l’écran d’aperçu affiche instantanément toutes les combinaisons de tracés, vous permettant ainsi de les ajouter facilement à l’espace de travail de l’expérience. La compensation est automatisée ou définie par l’utilisateur et peut être configurée à l’aide d’un guide de compensation.
    Productivité augmentée grâce à la vitesse
    Le logiciel Attune™ NxT a été conçu pour optimiser l’efficacité de l’analyse des données. Il utilise un système Windows™ à 7 bits ou 64 bits pour fournir des vitesses d’actualisation rapides pour de grands ensembles de données pouvant atteindre 20 millions d’événements créés par des instruments multi-laser et multi-paramètres. Le logiciel vous permet de visualiser immédiatement les modifications apportées à vos tracés de données en temps réel lorsque vous effectuez des ajustements. Cela vous permet de consacrer moins de temps à l’analyse des données et plus de temps à vos recherches.
    Fonctionnement facile de l’instrument
    Les cytomètres en flux exigent souvent que l’utilisateur consacre du temps à assurer la qualité du système par des tâches de maintenance et un CQ approprié, car les changements de lasers, fluides et optiques peuvent affecter la qualité des données générées. Le logiciel Attune™ NxT prend plusieurs tâches manuelles et les automatise entièrement pour réduire le temps consacré à la maintenance des instruments. Le logiciel fournit un système automatisé de suivi des instruments de contrôle de la qualité, important pour la collecte et l’analyse de données précises nécessitant une interaction minimale de l’utilisateur.
    Caractéristiques du logiciel :
    Contrôles de l’instrument
    Analyse des performances et maintenance automatisée
    Collecte de données
    Outils de visualisation
    Tracé de points, tracé de densité, histogramme
    Marqueur d’histogramme, marqueur quadruple
    Portes logiques personnalisées
    Aperçu du tracé de données pour une configuration rapide du tracé
    Affichage des données—log, linéaire et transformations de log
    Statistiques—moyenne, médiane, mode, %CV, rCV, écart-type, % total, % synchronisé
    Configuration des expériences
    Compensation automatisée
    Mise en page automatique et mise en page de l’espace de travail libre
    Outils d’analyse
    Outils de sélection de plusieurs fichiers
    Gestion des fichiers
    Importation/exportation de fichiers et d’expériences
    Fichiers stockés au format FCS3,1
    Sécurité et gestion des utilisateurs
    Comptes utilisateur et administrateur—de base/admin
  • Vidéos