Learn More
Kit de maintenance Attune™ NxT
Description
Ce kit pratique comprend suffisamment de fournitures pour effectuer toutes les procédures de maintenance préventive recommandées pendant 12 mois. Ces procédures sont les suivantes : remplacement de la seringue (deux fois par an), tube SIP (une fois par an) et flacons d’instruments (une fois par an), ainsi que performances de décontamination du système (à chaque trimestre). Le kit comprend 1 flacon pour déchets, 1 réservoir de liquide de focalisation, 12 filtres de liquide de focalisation, 2 seringues, 1 tube SIP et 1 solution de suppression de bulles.
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Attune |
| Contenu et stockage | • 1 bouteille à déchets • 1 bouteille de liquide de focalisation • 12 filtres de liquide de focalisation • 2 seringues • 1 SIP • 1 solution de suppression de bulles Conserver à température ambiante. |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Expédition à température ambiante ou sur glace humide |
| Format des blocs | Non interchangeable |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ |
| Type de produit | Kit de maintenance pour cytomètre en flux |