Learn More
Attune™ NxT Emission Filter, 585/16BP
Il s’agit d’un filtre passe-bande 585/16 de rechange utilisé dans le trajet optique du cytomètre à focalisation acoustique Attune™ NxT.
Marque:  Invitrogen 100022759
Code nomenclature Nacres: NC.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15320647
  • 320.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Filtre passe-bande de rechange
  • Utilisé dans le trajet optique du cytomètre à focalisation acoustique Attune™ NxT
Spécification
Spécification
Cytomètre de focalisation acoustique Attune™
Conserver à température ambiante.
Filtre d’émission pour cytométrie en flux
Attune™
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.