Learn More
Invitrogen™ Cytomètre en flux Attune™ NxT, bleu/violet/vert
Conçu et développé pour éliminer les obstacles courants associés à la cytométrie en flux, les capacités évolutives du cytomètre en flux Attune NxT
Marque: Invitrogen™ A28999
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le cytomètre en flux Attune NxT 2020 offre des fonctionnalités étendues pour faire avancer vos recherches. Conçues et développées pour éliminer les barrières courantes associées à la cytométrie en flux, les capacités évolutives du cytomètre en flux Attune NxT offrent des options de configuration optique adaptables pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre analyse multicolore.
- Nouvel échantillonneur automatique CytKick et CytKick Max—plus d’efficacité pour les dosages à haut débit
- Nouveau logiciel conforme 21 CFR partie 11 pour les laboratoires réglementés sur le système d’exploitation Windows 10
- Flux de travaux amélioré pour exécuter le protocole et la gestion des paramètres des instruments
- La combinaison innovante de technologie de focalisation acoustique associée à une focalisation hydrodynamique traditionnelle ce qui permet d’obtenir des vitesses d’acquisition jusqu’à 10 fois plus rapides que les autres cytomètres en flux. Cette technologie réduit le temps nécessaire pour obtenir des résultats.
- Véritablement 35 000 événements/s (taux de coïncidence de +10 %)
- Vitesse électronique maximale de 65 000 événements/s
- Analysez les échantillons petits ou limités plus rapidement que jamais
- Exécutez efficacement des dosages traditionnellement longs
- Le cytomètre en flux Attune NxT est idéal pour les études d’immunophénotypage et de signalisation, l’analyse du cycle cellulaire, la détection d’événements rares, l’analyse des cellules souches, les études sur le cancer et l’apoptose et les dosages microbiologiques, etc.
- La conception modulaire des instruments offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins futurs en matière de capacités grâce à une variété d’options de mise à niveau. Achetez ce dont vous avez besoin maintenant et effectuez facilement une mise à niveau ultérieurement. L’instrument occupe un minimum d’espace sur la paillasse, permettant même une utilisation dans une hotte de culture cellulaire.
- Flexibilité—1 à 4 lasers, 14 couleurs et 16 paramètres
- Filtres passe-bande personnalisables pour des choix de fluorochrome étendu
- Le cytomètre en flux Attune NxT exécute facilement la plupart des échantillons, y compris les cardiomyocytes. Le système est conçu avec un système entraîné par seringue résistant aux chocs pour pousser l’échantillon avec une force pouvant atteindre 75 psi.
- Flexibilité des concentrations d’échantillons et des types d’échantillons
- Élimination des étapes fastidieuses de concentration avec le kit de filtre sans lavage, sans lyse
- Analyse d’échantillons dilués, y compris le CSF, les cellules souches, la moelle osseuse de souris, le sang de souris et les cytoponctions
- Acquisition d’un volume élevé d’échantillons en un minimum de temps
Spécification
• Cytomètre en flux Attune NxT • Ordinateur mini-tour Windows 10 64 bits avec logiciel Attune Cytometric • Cordon d’alimentation avec adaptateurs • Câble USB • Solution d’arrêt Attune • Solution de lavage Attune • Liquide de focalisation Attune • Solution de nettoyage de cellule d’écoulement Attune NxT • Microbilles de suivi des performances Attune • Carte aide-mémoire |
|
488 nm, 405 nm, 532 nm | |
Attune™ | |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
Tube | |
50/60 Hz | |
Cytomètre de focalisation acoustique Attune™ | |
1 each |
Site Prep Guide: Attune NxT Flow Cytometer
Version: C
Taille: 252 kB
User Guide: SAE Administrator Console - Attune NxT Software
Version: A.0
Taille: 350.1 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Cytomètre en flux Attune™ NxT, bleu/violet/vert > 1 de chaque
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu