Learn More
Invitrogen™ Cytomètre en flux Attune™ NxT, bleu/rouge/violet6/jaune
GREENER_CHOICE
Code produit. 15923370
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15923370
Marque: Invitrogen™ A29004
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le cytomètre en flux Attune NxT 2019 offre des fonctionnalités étendues pour faire avancer vos recherches.
Conçues et développées pour éliminer les barrières courantes associées à la cytométrie en flux, les capacités évolutives du cytomètre en flux Attune NxT offrent des options de configuration optique adaptables pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre analyse multicolore.
• Logiciel Attune NxT gratuit avec évolutions technologiques inspirées par les chercheurs
• Nouvelle option de violet 6 pour optimiser les couleurs détectées sur le laser violet et faciliter l’utilisation de plusieurs colorants SuperBright ou Brilliant Violet
• Fonction de récupération d’échantillons à bouton-poussoir simple
Débit très rapide
Combinaison innovante de la technologie de focalisation acoustique couplée aux résultats de focalisation hydrodynamique traditionnels pour des vitesses d’acquisition jusqu’à 10 fois plus rapides que les autres cytomètres en flux. Cette technologie réduit le temps nécessaire pour obtenir des résultats.
• Véritablement 35 000 événements/s (taux de coïncidence de +10 %)
• Vitesse électronique maximale de 65 000 événements/s
• Analysez plus rapidement que jamais de petits échantillons ou des échantillons limités
• Exécutez efficacement des dosages traditionnellement longs
Le cytomètre en flux Attune NxT est idéal pour les études d’immunophénotypage et de signalisation, l’analyse du cycle cellulaire, la détection d’événements rares, l’analyse des cellules souches, les études sur le cancer et l’apoptose, les dosages microbiologiques, etc.
Adapté à votre laboratoire d’aujourd’hui et de demain
La conception modulaire de l’instrument offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins futurs en matière de capacités grâce à une grande variété d’options de mise à niveau. Achetez ce dont vous avez besoin maintenant et effectuez facilement une mise à niveau ultérieurement. L’instrument occupe un minimum d’espace sur la paillasse, permettant même une utilisation dans une hotte de culture cellulaire.
• Flexibilité—1 à 4 lasers, 14 couleurs et 16 paramètres
• Mise à niveau sur site—choisissez d’ajouter des lasers supplémentaires lorsque vous le décidez
• Filtres passe-bande personnalisables pour des choix de fluorochrome étendu
Affinez vos données
Le cytomètre en flux Attune NxT exécute facilement la plupart des échantillons, y compris les cardiomyocytes. Le système est conçu avec un système entraîné par seringue résistant aux chocs pour pousser l’échantillon avec une force pouvant atteindre 75 psi.
• Flexibilité dans les concentrations d’échantillons et les types d’échantillons
• Élimination des étapes fastidieuses de concentration avec le kit de filtres sans lavage, sans lyse
• Analyse d’échantillons dilués, y compris le CSF, les cellules souches, la moelle osseuse de souris, le sang de souris et les cytoponctions
• Acquisition d’un volume élevé d’échantillons en un minimum de temps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • Cytomètre en flux Attune NxT
• Ordinateur mini-tour Windows 10 64 bits avec logiciel Attune Cytometric
• Cordon d’alimentation avec adaptateurs
• Câble USB
• Solution d’arrêt Attune
• Solution de lavage Attune
• Liquide de focalisation Attune
• Solution de nettoyage de cellule d’écoulement Attune NxT
• Microbilles de suivi des performances Attune
• Carte aide-mémoire
Concept écologique Moins de risques
Format Tube(s), plaque à 384 puits, plaque à 96 puits
Caractéristiques du laser Laser d’excitation bleu (488 nm), laser d’excitation rouge (638 nm), laser d’excitation violet (405 nm), laser d’excitation jaune (561 nm)
Gamme de produits Attune
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 1 de chaque