Learn More
Cytomètre en flux Attune™ NxT, bleu/rouge
Conçu et développé pour éliminer les obstacles courants associés à la cytométrie en flux
Marque: Invitrogen A24863CFR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le cytomètre en flux Attune NxT 2019 offre des fonctionnalités étendues pour faire avancer vos recherches. Conçues et développées pour éliminer les barrières courantes associées à la cytométrie en flux, les capacités évolutives du cytomètre en flux Attune NxT offrent des options de configuration optique adaptables pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre analyse multicolore.
- Logiciel gratuit Attune NxT avec mises à niveau inspirées par les chercheurs
- Nouvelle option laser vert pour les options étendues d’utilité et de fluorochrome
- Fonction de récupération d’échantillons par simple bouton-poussoir
- La combinaison innovante de technologie de focalisation acoustique associée à une focalisation hydrodynamique traditionnelle ce qui permet d’obtenir des vitesses d’acquisition jusqu’à 10 fois plus rapides que les autres cytomètres en flux. Cette technologie réduit le temps nécessaire pour obtenir des résultats.
- Véritablement 35 000 événements/s (taux de coïncidence de +10 %)
- Vitesse électronique maximale de 65 000 événements/s
- Analysez les échantillons petits ou limités plus rapidement que jamais
- Exécutez efficacement des dosages traditionnellement longs
- Le cytomètre en flux Attune NxT est idéal pour les études d’immunophénotypage et de signalisation, l’analyse du cycle cellulaire, la détection d’événements rares, l’analyse des cellules souches, les études sur le cancer et l’apoptose et les dosages microbiologiques, etc.
- La conception modulaire des instruments offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins futurs en matière de capacités grâce à une variété d’options de mise à niveau. Achetez ce dont vous avez besoin maintenant et effectuez facilement une mise à niveau ultérieurement. Le faible encombrement de l’instrument nécessite un espace de paillasse minimal, permettant même une utilisation dans une hotte de culture cellulaire.
- Flexibilité—1 à 4 lasers, 14 couleurs et 16 paramètres
- Mise à niveau sur site—choisissez d’ajouter des lasers supplémentaires lorsque vous le décidez
- Filtres passe-bande personnalisables pour des choix de fluorochrome étendu
- Le cytomètre en flux Attune NxT exécute facilement la plupart des échantillons, y compris les cardiomyocytes. Le système est conçu avec un système entraîné par seringue résistant aux chocs pour pousser l’échantillon avec une force pouvant atteindre 75 psi.
- Flexibilité des concentrations d’échantillons et des types d’échantillons
- Élimination des étapes fastidieuses de concentration avec le kit de filtre sans lavage, sans lyse
- Analyse d’échantillons dilués, y compris le CSF, les cellules souches, la moelle osseuse de souris, le sang de souris et les cytoponctions
- Acquisition d’un volume élevé d’échantillons en un minimum de temps
Spécification
Cytomètre à focalisation acoustique Attune™ Ordinateur mini-tour Windows™ 7 64 bits avec moniteur à écran plat de 23 pouces Cordon d’alimentation avec adaptateurs Câble USB CD du manuel d’utilisation Logiciel Attune™ NxT Carte de référence rapide 1 flacon de microbilles de suivi des performances Attune™ 1 flacon de solution de lavage Attune™ 1 flacon de solution d’arrêt Attune™ 1X Liquide de focalisation Attune™ (10 L) |
|
Laser d’excitation bleu (488 nm), laser d’excitation rouge (638 nm) | |
Cytomètre de concentration acoustique Attune™ NxT | |
1 each |
Tube(s) | |
Attune™ | |
Température ambiante |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytomètre en flux Attune™ NxT, bleu/rouge > 1 de chaque