Learn More
3M™ Indicateur chimique trimétrique au peroxyde d'hydrogène vaporisé Attest™
Verify that the stated values for exposure time, temperature, and amount of vaporized hydrogen peroxide have been achieved within a package or containment device and/or at a specific location within the load or empty chamber.
Marque: 3M™ 7100227991
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.45300kg
Description
- Le premier IC autorisé par la FDA pour la stérilisation au VH2O2, classé par la FDA comme un IC à variables multiples pour la stérilisation chimique vaporisée, qui contrôle indépendamment trois variables critiques (temps d'exposition, température et concentration en VH2O2).
- Détecte les cycles de stérilisation au VH2O2 qui ont échoué plus précisément que tout autre IC testé.
- Le plus stable en couleur de tous les IC au VH2O2 testés - ne change pas de couleur avant la stérilisation en cas d'exposition à la lumière ambiante.
- Pour tous les indicateurs chimiques 3M au peroxyde d'hydrogène vaporisé, le changement de couleur se fait du bleu vers le rose.
- Le film protecteur exclusif empêche les traces d'encre sur les instruments chirurgicaux.
Spécification
FDA VH2O2 Sterilization | |
2 in. | |
1348 | |
25 Strips/Pouch, 4 Pouches/Case |
Wrapped Trays, Rigid Containers, Sterilization Pouches, Packs | |
5.1 cm | |
Indicator Strip | |
Sterile |