Learn More
WTW™ Agitateur de fixation pour sonde à oxygène WTW™
Marque: WTW™ 203824
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pale d'agitation pour Cellox 325 à compléter par agitateur magnétiqueSpécification
Agitateur de fixation | |
Fournit un flux constant et défini du capteur, en association avec un agitateur magnétique/Oxi-Stirrer 300 | |
Sonde à oxygène |