missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATRX Antibody (ATRX/2900R), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08693PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ATRX Monoclonal antibody specifically detects ATRX in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| ATRX | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 (S. cerevisiae)homolog), alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog, S.cerevisiae), ATP-dependent helicase ATRX, ATR2, DNA dependent ATPase and helicase, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, helicase 2, X-linked, Juberg-Marsidi syndrome, MGC2094, MRXHF1, RAD54 homolog, RAD54L, SFM1, SHS, transcriptional regulator ATRX, XH2RAD54, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XNPZNF-HX, Zinc finger helicase, Znf-HX | |
| Recombinant human ATRX protein (Uniprot: P46100) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair | |
| 546 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| ATRX/2900R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu