Learn More
Sulfate d’atropine monohydraté, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Antagonist at muscarinic receptors; also a bronchodilator. It is also used in used in preanesthetic medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Antagoniste des récepteurs muscariniques, bronchodilatateur, il est également utilisé dans les médicaments préanesthésiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2500 mg/ml) à 4°C, l’éthanol (200 mg/ml) à 4°C, le glycérol (400 mg/ml) et le méthanol.
Remarques
Photosensible. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Antagoniste des récepteurs muscariniques, bronchodilatateur, il est également utilisé dans les médicaments préanesthésiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2500 mg/ml) à 4°C, l’éthanol (200 mg/ml) à 4°C, le glycérol (400 mg/ml) et le méthanol.
Remarques
Photosensible. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Atropine sulfate monohydrate |
Point de fusion | 187°C to 192°C |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN1544 |
Beilstein | 6109275 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,875 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (2500mg/ml) at 4°C,ethanol (200mg/ml) at 4°C,Glycerol (400mg/ml),and methanol. |
Poids de la formule | 694.84 (676.82 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.