Learn More
Sulfate d’atropine monohydraté, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Le sulfate d’atropine monohydraté, numéro CAS 5908-99-6, est un antagoniste des récepteurs muscariniques.
46.33€ - 278.39€
Identifiants chimiques
CAS | 5908-99-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H2SO4·H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 694.85 |
Numéro MDL | MFCD00074815 |
Clé InChI | PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N |
Synonyme | atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid |
CID PubChem | 23624044 |
Nom IUPAC | [(1S,5R)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1] octan-3-yl] 3-hydroxy-2-phénylpropanoate ; acide sulfurique ; hydraté |
SMILES | CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10328270
|
Thermo Scientific Acros
226680100 |
10 g | Flacon en verre |
46.33€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10743041
|
Thermo Scientific Acros
226680250 |
25 g | Flacon en verre |
89.55€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10464525
|
Thermo Scientific Acros
226681000 |
100 g | Flacon en verre |
278.39€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5908-99-6 | |
694.85 | |
PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N | |
23624044 | |
CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O |
H2SO4·H2O | |
MFCD00074815 | |
atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid | |
[(1S,5R)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1] octan-3-yl] 3-hydroxy-2-phénylpropanoate ; acide sulfurique ; hydraté |
Spécification
Atropine sulfate monohydrate | |
5908-99-6 | |
Blanc | |
Authentique | |
H2SO4·H2O | |
21, 27 | |
− 0.60 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol and glycerol, slightly soluble in chloroform, practically insoluble in ether | |
CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O | |
694.85 | |
694.85 | |
Poudre |
Passes Test | |
>187.0°C | |
0.2% max. | |
97+% | |
MFCD00074815 | |
15, 866 | |
atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid | |
PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N | |
[(1S,5R)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1] octan-3-yl] 3-hydroxy-2-phénylpropanoate ; acide sulfurique ; hydraté | |
23624044 | |
97+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Mortel par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Atropine sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
RUO – Research Use Only