Learn More
Bollé Safety Lunettes-masques de sécurité Platinum™ Atom
Click to view available options
Modèle:
ATOAPSI (ventilé)
ATOEDEPSI (double objectif étanche)
ATOEPSI (étanche)
ATOFAPSI (mousse respirante)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Matériau de la monture : caoutchouc thermoplastique bleu
- Matériau des verres : polycarbonate transparent
- Revêtement des verres : Revêtement Platinum™ anti-buée / anti-rayures
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Teinte de la lentille | Clear |
| Type de produit | Safety goggles |
| Couleur de la monture | Bleu |
| Comprend | Sealed Double Lens |
| Modèle | ATOEDEPSI (double objectif étanche) |
| Nb par paquet | 1paire |
| Matériau | Polycarbonate |
| Jetable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Afficher plus |