Learn More
Biochrom Laveur de microplaques Atlantis 2 pour plaques à 96 puits avec 2 conduites liquides
Description
- Configurable avec de nombreux formats de puits différents pour une flexibilité maximale
- collecteur à 16 voies en option pour le lavage des plaques à 384 puits
- Portoir de plaque amovible pour un nettoyage aisé
- Pompes d’aspiration et de distribution à faible bruit et sans pression
- La fonction de rinçage automatique empêche l’obstruction du circuit de liquide
- Réduit les aérosols grâce à la technologie de couverture et de pompage
- Capteurs de niveau de liquide en option
Spécification
Spécification
| Description | Laveur de microplaques Atlantis 2 pour plaques à 96 puits avec 2 conduites liquides |
| Volume distribué | 50 - 2000 mu;l en incréments de 50 mu;l |
| Type de plaques | Plaques à 96 et 384 puits |
| Volume résiduel | plusmn;1 mu;l/puits |
| Poids (métrique) | 6 kg |
| Affichage | Affichage de caractères 2 x 16 avec rétro-éclairage |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Incréments | 50 μl |
| Dimensions (L x l x H) | 46 x 21 x 21 cm |
| Poids (impériale) | 14 livres |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche