Learn More
uvex Gants de sécurité Athletic Lite ESD
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Gants de sécurité légers et respirants
- Gants particulièrement souples et sensibles pour une large gamme d’applications
- Compatibles avec les écrans tactiles
- Certifiés conformes à la norme Oeko-Tex 100
- Bonne préhension dans les zones sèches et légèrement humides
- Grande respirabilité grâce au revêtement à pores ouverts qui réduit la transpiration à l’intérieur des gants
- Bonne sensation tactile en cas de travaux de précision
- Ajustement parfait grâce à la conception “Slim-fit” et à l’élasthanne dans la doublure
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN 16350, EN 388 (4121X) |
Coating Material | Micromousse NBR |
Couleur | Bleu, Anthracite |
Jetable | Reusable |
Finition externe | Lisse |
Hand | Ambidextres |
Laboratory/Cleanroom Use | Not tested |
Latex Free | Oui |
Matériau | PA, carbone, Élasthanne |
Poudré | Sans poudre |
Afficher plus |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
uvex Gants de sécurité Athletic Lite ESD >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto