Learn More
uvex Gants d’assemblage Athletic Lite
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Un ajustement compact et ergonomique permet un travail de précision avec des niveaux élevés de confort d’utilisation
- La doublure en micromousse à pore ouvert et à structure fine améliore les capacités de préhension
- Le revêtement mat et respirant réduit la transpiration excessive
- Parfaits pour le montage de précision, la maintenance, l’inspection et le tri
- Certifiés par la norme OEKO-TEX™ 100
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Industrie |
Coating Material | Micromousse NBR |
Couleur | Bleu, Noir |
Finition externe | Lisse |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | PA, Élasthanne |
Type de produit | Gants de protection mécaniques |
Dimensions | 7 |