Learn More
ATAGO™ Réfractomètre de poche portatif numérique, PAL-91S
Mesurez facilement la concentration et le point de congélation du liquide de refroidissement éthylène glycol dans la saumure et d’autres agents
Marque: ATAGO™ 4491
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Réfractomètre de poche avec affichage numérique
- Alimentation à piles, deux AAA
- Durée de mesure de 3 secondes
Informations sur la commande
Mallette de stockage en option et certificat d’étalonnage NIST Traceable™ disponibles.
Spécification
Concentration de 0,0 à 90,0 % (V/V), Point de congélation de 0°C à -50°C | |
0,3 ml ou plus | |
Concentration : ± 0,4 % (v/v), point de congélation : ±1°C | |
Numérique | |
Mesure de la concentration et du point de congélation du liquide de refroidissement éthylène glycol dans la saumure et d’autres agents | |
0,2 lb | |
4,3 in | |
2,1 po | |
10°C à 40°C |
PAL-91S | |
Uniquement avec de l’eau | |
Concentration :0,2 % (v/v) ; point de congélation :1°C | |
3 s | |
Étanchéité IP65 | |
100 g | |
109 mm | |
55 mm | |
2 piles AAA |