Learn More
Navailles Fauteuil ESD Asynchronous
Code produit. p-7237245
Click to view available options
Type de roue:
Aucun
Roues antistatiques
Réglable (hauteur):
de 470 à 600 mm
de 570 à 810 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17426172
Marque: Navailles 7EG 40GBLN 00 905
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce fauteuil ESD Asynchronous convient aux travaux de précision dans des salles blanches, s’adaptant extrêmement bien à toutes les positions de travail et offrant une ergonomie et un confort de travail inégalés.Il assure notamment un maintien lombaire dans toutes les positions.
  • Chrome, base renforcée à 5 branches, résistante aux rayures, avec roulettes ou patins antistatiques
  • Colonne de levage pneumatique chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
  • Assise ergonomique en polyuréthane KANGO™ noir
  • Repose-pieds en aluminium avec hauteur réglable
  • Inclinaison de l’assise et du dossier réglables indépendamment par un levier actionnable du bout des doigts grâce à un mécanisme asynchrone
  • Le polyuréthane conducteur spécial se connecte aux parties métalliques du fauteuil, permettant à l’électricité statique de se décharger par les roulettes ou les coussinets en carbone
  • Certificat d’aptitude à l’utilisation dans une salle blanche par la détermination de la concentration en particules dans l’air, conformément à la norme NF EN ISO 14644-14 (nov. 2016)
  • Assemblage conçu pour assurer une parfaite évacuation des charges électriques vers le sol (test de réactivité par le LCIE)
Spécification
Couleur Noir
Réglable (hauteur) de 470 à 600 mm
Réglable Oui
Type de bras Pas d’accoudoirs
Certifications/Conformité ISO 3
Finition Polyuréthane
À utiliser avec (application) Salles blanches
Type de levage Colonne de levage pneumatique
Capacité de charge (impériale) 265 lb
Capacité de charge (métrique) 120 kg
Garniture Polyuréthane
Garantie 8 ans
Poids (impériale) 27,1 lb
Poids (métrique) 12,3 kg
Type de roue Roues antistatiques
Largeur (impériale) 23,2 in
Largeur (métrique) 59 cm