Learn More
Kit de mélange pour étalons individuels et internes ASTM™ D6584, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Kit |
| Forme physique | Liquide |
| Industry Type | Biocarburants |
| Quantité | 1 de chaque |
| Qualité | Étalon analytique |