Learn More
ASTM™ D6584, 1,2,4-solution de butanetriol, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Bouteille en verre |
| CAS | 110-86-1, 42890-76-6 |
| Densité | 0.98 g/cm3 |
| Point d’éclair | 20°C |
| Forme physique | Liquide |
| Point d’ébullition | 115°C |
| Industry Type | Biocarburants |
| Quantité | 5 ml |
| Qualité | Étalon analytique |