Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en liège assortis
Une option simple et économique pour la fermeture de tubes, flacons et autres récipients à col étroit en laboratoire.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
- 24 de chaque : de diamètres inférieurs de 9 mm, 12 mm, 16 mm, 21 mm et 22 mm
- 6 de chaque de : 25,5 mm, 28,5 mm, 32 mm et 35 mm
Spécification
Bouchons en liège | |
Liège | |
Conique |
144/boîte | |
Récipients à col étroit |