Learn More
Cole-Parmer™ Pompe d’aspiration
La pompe d’aspiration est dotée de deux jets d’aspiration à risque en métal pour créer le vide avec une soupape antiretour intégré afin d’empêcher le retour d’eau dans le système. Le réservoir est doté d’un orifice de vidange et d’un robinet de vidange pour faciliter les changements d’eau. Commandez la jauge à vide et le régulateur en option pour surveiller et contrôler le niveau de vide.
Marque:  Cole-Parmer™ 35031-10
Code produit. 15424623
  • 1560.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Produisez des aspirations sans impulsion jusqu’à 29,5 po.
  • Pompe à circulation intégrée et réservoir d’eau : ces unités portables et éliminent les déchets d’eau
  • Facilité d’utilisation. Remplissez simplement le réservoir et mettez la pompe sous tension
  • La pompe de circulation force continuellement l’eau dans un ensemble de venturis. Le fonctionnement est silencieux, propre et efficace.
Spécification
Spécification
29,5 Hg
Laiton nickelé, polypropylène, silicone, acier inoxydable 304
Système de vide
0,35 amp
0,63 CFM
230 V