Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Dosage pour double diffusion sur gel Aspergillus
Aspergillus Microgen Bioproducts : dosage sérologique pour double diffusion sur gel Microgen destiné à la détection d’anticorps précipitants à Aspergillus fumigatus.
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts FSK1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dosage pour double diffusion pour la détection d’anticorps précipitants à Aspergillus fumigatus dans le sérum.
Spécification
8,5 ml | |
Double diffusion sur gel (Ouchterlony) | |
Kit pour tests | |
5 à 10 ml de sang veineux |
Liquide | |
Dosage sérologique pour double diffusion sur gel | |
Étiquette EC/REP sur la boîte du kit, étiquette carton vierge CE |