Learn More
Tocris Bioscience™ ASP 3026
Potent anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitor; also potent ACK inhibitor
170.62€ - 667.37€
Spécification
Nom chimique ou matériau | N2-[2-Methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
---|---|
CAS | 1097917-15-1 |
Cible | ALK Inhibitors |
Formule moléculaire | C29H40N8O3S |
Poids de la formule | 580.74 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18701698
|
Tocris Bioscience™
5310/10 |
10 mg |
170.62€
10mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18730518
|
Tocris Bioscience™
5310/50 |
50 mg |
667.37€
50mg |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Potent anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitor (IC50 = 3.5 nM). Also inhibits Ack and ROS1 activity (IC50 values are 5.8 and 8.9 nM respectively). Attenuates proliferation, and induces apoptosis of NPM-ALK+ T cell anaplastic large-cell lymphoma (ALCL) cells in vitro. Suppresses tumor growth of NPM-ALK+ ALCL cell xenografts in mice. Causes tumor shrinkage in hEML4-ALK transgenic mice. Orally available.Spécification
N2-[2-Methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-1,3,5-triazine-2,4-diamine | |
ALK Inhibitors | |
580.74 |
1097917-15-1 | |
C29H40N8O3S | |
>99% |