Learn More
Glycarbylamide, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mg
Beschreibung
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 83-39-6 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 100 mg |
À utiliser avec (application) | ANTHELMINTHIQUES ET FLUKICIDES |
Forme physique | Solide |
Qualité | Étalon analytique |
Produktvorschläge
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Glycarbylamide, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur