Learn More
Fisherbrand™ Papier filtre qualitatif à filtrage lent sans cendres de grade 14
Utilisé pour les précipités fins tels que le dioxyde de plomb et le fluorure de calcium.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Papier filtre à pores étroits En fibres de linter de coton à 100 %
- Lavé à l’acide et nettoyé à l’eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- Teneur en cendres de 0.007 %
- Applications : industrie chimique, secteurs de l’alimentation et des boissons et analyse de l’atmosphère
Specifications
Teneur en cendres : 0.007 % | |
100 % fibres de linters de coton | |
3 à 5 μm | |
Utilisé avec les précipités fins comme le dioxyde de plomb, le fluorure de calcium, le sulfure de nickel, le sulfure de zinc, le dioxyde et le molybdate de plomb | |
100/boîte | |
Papiers filtres quantitatifs sans cendre |
Disque lisse | |
3 à 5 μm | |
100 s | |
14 | |
0.15 mm | |
90 mm |