Learn More
Fisherbrand™ Papiers filtres quantitatifs sans cendre, qualité 13, filtrage moyen
Utilisé pour les précipités fins comme le phosphate d’ammonium ammoniaco-magnésien et l’oxalate de calcium
6.60€ - 80.85€
Spécification
Description | Teneur en cendres : 0.007 % |
---|---|
Matériau | 100 % fibres de linters de coton |
Particle Retention | 5 to 8 μm |
Porosité | 5 to 8 μm |
Vitesse de filtration | 50 sec. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11708963
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Disque uni |
30.75€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718963
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Disque uni |
52.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11710125
|
Fisherbrand™
|
42,5 mm | Disque uni |
6.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11798953
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Disque uni |
25.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11760135
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Disque plié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11750135
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Disque plié |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11758963
|
Fisherbrand™
|
185 mm | Disque uni |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11760125
|
Fisherbrand™
|
100 mm | Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11770125
|
Fisherbrand™
|
60 mm | Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11740125
|
Fisherbrand™
|
140 mm | Disque lisse |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Papier filtre à pores moyens En fibres de linter de coton à 100 %
- Lavés à l’acide et nettoyés à l’eau déminéralisée pour obtenir une grande pureté
- Teneur en cendres de 0.007 %
- Applications : industrie chimique, secteurs de l’alimentation et des boissons et analyse de l’atmosphère
Spécification
Teneur en cendres : 0.007 % | |
5 to 8 μm | |
50 sec. | |
100/boîte | |
Papiers filtres quantitatifs sans cendre |
100 % fibres de linters de coton | |
5 to 8 μm | |
13 | |
0.16 mm |