Learn More
Nabertherm™ Four d’incinération, série LVT
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Type de contrôleur:
B510
C550
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Température maximale :1100°C
- Chauffage bilatérale
- Plaques chauffantes en céramique dotées d’un élément chauffant intégré, protégé contre les vapeurs et les éclaboussures, et facile à remplacer
- Échange d’air supérieur à 6 fois par minute
- Bonne uniformité de la température grâce au préchauffage de l’air entrant
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Boîtier double coque pour les températures extérieures basses et stabilité élevée
- Porte à guillotine avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | B510 |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| max. (métrique) | 1100°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 170 x 200 x 130 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 420 x 385 x 790 mm |
| Poids (métrique) | 35 kg |