Learn More
ASB6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ASB6 |
---|---|
Concentration | 0.34 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16831045
|
Proteintech
21449-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16821045
|
Proteintech
21449-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
ASB6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9NWX5 | |
140459 | |
ASB6 Fusion Protein Ag13863 | |
Primary | |
-20°C | |
ASB6 |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ASB 6, ASB6 | |
ASB6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |