Learn More
AS 19, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001349
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Potent 5-HT7 agonist
AS 19 is a potent 5-HT7 receptor agonist (IC50 = 0.83 nM). Enhances memory consolidation and reverses scopolamine- or dizocilpine-induced amnesia in vivo. AS 19 also promotes melanin synthesis in B16F10 murine melanoma cells.
Identifiants chimiques
CAS 1000578-26-6
Formule moléculaire C18H25N3
Poids moléculaire (g/mol) 283.419
Clé InChI BTTOYOKCLDAHHO-HNNXBMFYSA-N
Synonyme as-19 drug, d0x9ys, 2s-+-5-1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl-2-dimethylamino tetralin, 2s-n,n-dimethyl-5-1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
CID PubChem 23642275
Nom IUPAC (2S)-N,N-dimethyl-5-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C2=C3CCC(CC3=CC=C2)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau AS 19
Quantité 50 mg
Poids de la formule 283.41
Pourcentage de pureté >98%