Learn More
Thermo Scientific™ Pointe de pipette génomique ART™ X800 Pure MBP 1000G
Les pointes ART fournissent un guide rapide et pratique pour surveiller le volume de liquide souhaité
Marque: Thermo Scientific™ 3591
46.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau : PP
- Volume : 100 à 1000 μl
- Stérile : Oui
- Couleur : Blanc
- Type de pointe : À orifice large
- Modèle : Pure 1000 G
- Type d’emballage : Portoir
Spécification
100 à 1000 μl | |
Blanc | |
Rack | |
ART™ |
Stérile | |
Pure 1000 G | |
Orifice génomique/large | |
Polypropylène |