Learn More
Thermo Scientific™ Racks à charnière vides ART™ pour pointes de pipettes
Économisez un espace précieux dans le laboratoire avec le rack à charnière empilable pour pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™.
Marque: Thermo Scientific™ 2921-HR
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.79100kg
Description
Économisez une place précieuse dans le laboratoire avec les portoirs empilables à charnière vides pour cônes de pipette Thermo Scientific™ ART™.
Caractéristiques :
- Les pointes à filtre barrière ART fournissent une sécurité totale contre les aérosols et la contamination liquide
- Les racks offrent un accès rapide et facile aux pointes de pipette, ce qui se traduit par un gain de temps précieux
- Le loquet avant ferme et se verrouille, garantissant la sécurité permanente du stockage
Certifications :
- Produits non stériles certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN, d’ATP, d’endotoxines, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR
- Produits stériles certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN, d’ATP, de biocontamination, d’endotoxines, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR
Recommandées dans les cas suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologie
Spécification
Racks à charnières | |
Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines | |
ARTTM |
Kit ART Essentials | |
Rack à charnière | |
Stérile et prêts pour la PCR |