Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette sans filtre à faible rétention ART™ dans un rack à couvercle amovible
Conçues spécifiquement pour éliminer la rétention de l’échantillon à l’intérieur de la pointe de pipette.
Marque: Thermo Scientific™ 3772-05
45.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.47600kg
Description
Les cônes de pipette à faible rétention sans filtre Thermo Scientific™ ART™ dans des racks à couvercle amovible sont spécifiquement conçus pour supprimer la rétention de l’échantillon à l’intérieur du cône.
- La surface interne est extrêmement hydrophobe, ce qui augmente la reproductibilité et la précision des échantillons
- Les pointes transparentes permettent de facilement voir les échantillons transparents
- Les pointes forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels
- Certifiées sans RNase, DNase, ATP, endotoxines et pyrogènes
Spécification
Pointe ART 300 sans filtre, à faible rétention, non stérile | |
300 μl | |
Non stérile | |
ART 300 | |
5,84 cm | |
Portoir | |
Pipeteur universel | |
Polypropylène |
300 μl | |
Sans filtre | |
Transparent | |
2,3 in | |
Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines | |
MicroPoint | |
ART™ |