Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette sans filtre à faible rétention ART™ dans un rack à couvercle amovible
Conçues spécifiquement pour éliminer la rétention de l’échantillon à l’intérieur de la pointe de pipette.
Marque: Thermo Scientific™ 3521-05
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.82800kg
Description
Les cônes de pipette à faible rétention sans filtre Thermo Scientific™ ART™ dans des racks à couvercle amovible sont spécifiquement conçus pour supprimer la rétention de l’échantillon à l’intérieur du cône.
- Pointe universelle, convient à la plupart des marques de pipettes
- Les pointes ART™ non filtrées offrent les mêmes qualité, performances et fiabilité éprouvées que les pointes barrières ART™
- non filtrées
- Les cônes ART™ sont certifiés exempts d’ADN, de RNases, de DNases, d’ATP, d’endotoxines et de pyr
- Les portoirs à couvercle amovible permettent d’accéder à tous les cônes, idéal pour le pipetage multicanaux
- La technologie exclusive à faible rétention optimise la distribution des échantillons
Spécification
Pointe ART 20 sans filtre, à faible rétention, stérile | |
Sans filtre | |
Transparent | |
ART 20, à faible rétention | |
4,57 cm | |
Pointes stériles et sans filtre à faible rétention | |
Faible rétention | |
4800/boîte | |
La plupart des marques de pipettes | |
Polypropylène vierge |
20 μl | |
Stérile | |
Oui | |
1,8 po | |
Exempts de DNases, de RNases, d’ADN, d’ATP et d’endotoxines | |
Rack à couvercle amovible | |
Portoir | |
Oui | |
ART™ | |
Stérile |