Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette sans filtre à faible rétention ART™ dans un rack à couvercle amovible
Conçues spécifiquement pour éliminer la rétention de l’échantillon à l’intérieur de la pointe de pipette.
Marque:  Thermo Scientific™ 3522-05
40.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.81900kg
Code produit. 10048481
  • 53.00€ / 960 pièces
Expédition estimée: 08-11-2024
Description
Les cônes de pipette à faible rétention sans filtre Thermo Scientific™ ART™ dans des racks à couvercle amovible sont spécifiquement conçus pour supprimer la rétention de l’échantillon à l’intérieur du cône.
  • Pointe universelle, convient à la plupart des marques de pipettes
  • Les pointes ART™ non filtrées offrent les mêmes qualité, performances et fiabilité éprouvées que les pointes barrières ART™
  • non filtrées
  • Les cônes ART™ sont certifiés exempts d’ADN, de RNases, de DNases, d’ATP, d’endotoxines et de pyr
  • Les portoirs à couvercle amovible permettent d’accéder à tous les cônes, idéal pour le pipetage multicanaux
  • La technologie exclusive à faible rétention optimise la distribution des échantillons
Spécification
Spécification
ART 20 sans filtre, non stérile, à faible rétention
Sans filtre
Transparent
ART 20 à faible rétention
4,57 cm
Pointes non stériles et non filtrées à faible rétention
Faible rétention
4800/boîte
La plupart des marques de pipettes
Polypropylène vierge
20 μl
Non stérile
Oui
1,8 po
DNase, RNase, ADN, ATP, Bioburden, inhibiteur de PCR, endotoxine et exempt de pyrogènes
Rack à couvercle amovible
Portoir
Oui
ART™