Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes sans filtre ART™, 10 LR, sur rack à charnière, stériles
Accédez aux pointes d’une seule main grâce à ce rack à charnière polyvalent, conçu pour s’adapter à votre façon de travailler.
80.00€ - 167.00€
Spécification
Filtré | Sans filtre |
---|---|
Couleur | Naturel |
Modèle | ART sans filtre |
Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogènes |
Format | Portoir |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Stérilité | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15133576
|
Thermo Scientific™
3512-HR |
ART sans filtre, long | 10 μl | Non stérile | Certified Quality |
103.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15153576
|
Thermo Scientific™
3512-05-HR |
ART sans filtre, à faible rétention, long | 10 μl | Non stérile | Certified Quality |
115.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15163576
|
Thermo Scientific™
3511-05-HR |
ART sans filtre, à faible rétention, long | 10 μl | Stérile | Sterile |
132.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15113606
|
Thermo Scientific™
3542-HR |
ART sans filtre long | 200 μl | Non stérile | Certified Quality |
141.00€
768 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15123606
|
Thermo Scientific™
3541-HR |
ART sans filtre long | 200 μl | Stérile | Stérile |
167.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15133606
|
Thermo Scientific™
3542-05-HR |
ART sans filtre, à faible rétention, long | 200 μl | Non stérile | Certified Quality |
117.00€
768 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15143606
|
Thermo Scientific™
3541-05-HR |
ART sans filtre, à faible rétention, long | 200 μl | Stérile | Sterile |
138.00€
768 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15133636
|
Thermo Scientific™
3792-HR |
ART sans filtre long | 1000 µl | Non stérile | Certified Quality |
80.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15143636
|
Thermo Scientific™
3792-05-HR |
ART sans filtre, à faible rétention, long | 1000 μl | Non stérile | Certified Quality |
121.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15153636
|
Thermo Scientific™
3791-HR |
ART sans filtre long | 1000 μl | Stérile | Stérile |
130.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15163636
|
Thermo Scientific™
3791-05-HR |
ART sans filtre, à faible rétention, long | 1000 μl | Stérile | Sterile |
111.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15173636
|
Thermo Scientific™
3152-HR |
ART sans filtre long | 1250 μl | Non stérile | Certified Quality |
91.25€
768 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15103646
|
Thermo Scientific™
3151-HR |
ART sans filtre long | 1250 μl | Stérile | Sterile |
136.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15113646
|
Thermo Scientific™
3152-05-HR |
ART sans filtre, à faible rétention, long | 1250 μl | Non stérile | Certified Quality |
124.00€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15123646
|
Thermo Scientific™
3151-05-HR |
ART sans filtre, à faible rétention, long | 1250 μl | Stérile | Sterile |
111.00€
768 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Accédez aux pointes d’une seule main avec les pointes de pipettes sans filtre avec portoir à charnières Thermo Scientific™ ART™, conçues pour s’adapter à vos méthodes de travail. Ne craignez plus de renverser vos embouts sur votre paillasse ou au sol. Optimisez votre productivité et passez facilement du mode charnières au mode soulèvement en seulement trois étapes simples. Décrochez simplement les charnières, tournez et réalignez le couvercle ; vous disposez désormais d’un portoir à couvercle soulevable lorsque vous en avez besoin.
Caractéristiques :
- Une sélection complète d'embouts sans filtre ou spéciaux offre une qualité éprouvée ART, la performance et la fiabilité, qui s’appuient sur les normes les plus strictes de Thermo Scientific et une assistance mondiale.
- Les portoirs offrent un accès rapide et facile aux embouts de pipettes, ce qui se traduit par un gain de temps précieux
- Le loquet avant ferme et se verrouille, garantissant la sécurité permanente du stockage
Spécification
Sans filtre | |
ART sans filtre | |
Portoir | |
Pipeteur universel |
Naturel | |
Sans DNase, RNase ni pyrogènes | |
Adaptation universelle | |
ART |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.