Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues, large alésage, génomiques, sans filtre ART™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Idéaux pour les matières très visqueuses
68.00€ - 79.85€
Spécification
Volume (métrique) | 200 μl |
---|---|
Filtré | Produit non filtré |
Couleur | Transparent |
Déclaration de pureté | Certifié Pure |
Format | En rack |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de pointe | Format | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12934067
![]() |
Thermo Scientific™
3701 |
200 μl | Version longue | En rack | Stérile |
79.85€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11599994
![]() |
Thermo Scientific™
3702 |
200 μl | Long, génomique, Version longue | Portoir | Non stériles |
68.00€
768 pièces |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Idéaux pour les matières très visqueuses
Ces pointes à large alésage spécialisées sont conçues pour les chercheurs traitant des macromolécules telles que l’ADN génomique et sont particulièrement essentielles lors du transfert d’échantillons cellulaires fragiles tels que les macrophages, hybridomes et hépatocytes. Lorsque ces types d’échantillons sont contraints de passer à travers l’orifice étroit des pointes classiques, ils sont soumis à des forces de cisaillement mécanique qui peuvent provoquer des traumatismes et la fragmentation des cellules en cours de transfert. Il en résulte souvent des capacités d’étalement réduites et une viabilité cellulaire compromise. Notre orifice de pointe à extrémité arrondie et à large alésage élimine le cisaillement des cellules et la résistance à l’écoulement, ce qui rend cette pointe idéale pour les matériaux très visqueux.
- Pointes longues transparentes à large orifice
- Pour les travaux avec des macromolécules, des matières visqueuses, des tissus végétaux ou pour réaliser des suspensions cellulaires
- Le format long est parfait pour les applications où l’accès est difficile
Spécification
200 μl | |
Transparent | |
En rack |
Produit non filtré | |
Certifié Pure | |
ART |