Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes pour dépôts sur gel ART™
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux pointes de pipette de dépôts sur gel Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications.
Caractéristiques :
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
- Chargement de gel pour le chargement de gel d’acrylamide ou de gel d’agarose
Compatibles avec :
Les cônes de pipette SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et homogènes sur des pipeteurs multicanaux
Les cônes de pipette ergonomiques sont conçus pour les pipeteurs Gilson Pipetteman™ et les pipeteurs Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Spécification
Spécification
| Description | Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART Gel 100 |
| Volume (métrique) | 100 µl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | ART Gel 100 |
| Longueur (impériale) | 2,79 in |
| Longueur (métrique) | 7.09 cm |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
| Format | Portoir |
| Type de pointe | Dépôts sur gel |
| Afficher plus |