Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes spécialisées à filtre barrière ART™
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Marque: Thermo Scientific™ 2279B
Description
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Caractéristiques :
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçues pour faciliter le pipetage pour une grande variété d’applications :
Pointes longues pour éviter la contamination en empêchant la tige de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Dépôts sur gel pour le chargement de gels d’acrylamide ou d’agarose
Génomique à orifice large pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatible avec :
Les pointes de pipettes SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les pointes de pipettes ergonomiques sont conçues pour les pipettes Gilson Pipetteman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Spécification
ART 1000Non-sterile, Bulk | |
Filtered | |
ART 1000 | |
7.9 cm | |
Ergonomique | |
ART |
1000 μl | |
Non stériles | |
3.13 in | |
En vrac | |
Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus |