Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes spécialisées à filtre barrière ART™
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçues pour faciliter le pipetage dans une grande variété d’applications :
Pointes longues pour éviter la contamination en empêchant la tige de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Dépôt sur gel pour le chargement de gels d’acrylamide ou d’agarose
Large orifice pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les cônes pour pipettes SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Ergonomiques, ces cônes pour pipettes sont conçus pour les pipettes Gilson Pipetteman™ et Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Spécification
Spezifikation
| Description | ART 1000GNon-sterile, Bulk |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | ART 1000G |
| Longueur (impériale) | 3,36 in |
| Longueur (métrique) | 8,54 cm |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Orifice génomique/large |
| À utiliser avec (équipement) | Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.