Learn More
Thermo Scientific™ ART 1000 REACH RACKED barrier sterile pipette tips
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Marque: Thermo Scientific™ 2079
94.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Caractéristiques :
- Les cônes stériles sont exempts de DNase, RNase, ADN, ATP, inhibeur de PCR et endotoxine
- Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçus pour faciliter le pipetage dans une grande diversité d’applications :
Grande longueur pour éviter la contamination en empêchant l’axe de la pipette de pénétrer dans le récipient contenant l’échantillon
Chargement de gel pour le chargement de gel d’acrylamide ou de gel d’agarose
Large orifice génomique pour l’ADN génomique, les lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les cônes de pipette SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et homogènes sur des pipeteurs multicanaux
Ergonomiques, les cônes de pipette sont conçus pour les pipettes Gilson Pipetman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Spécification
Rack filtré, stérile, ART 1000 REACH | |
Oui | |
ART 1000 REACH | |
11.85 cm | |
Portoir | |
Pipeteur universel | |
Stérile et prêt pour PCR |
1000 μl | |
Stériles | |
4.66 in | |
DNase, RNase, ADN, ATP, inhibiteur de PCR et sans endotoxine | |
Long | |
ART |