Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes spécialisées à filtre barrière ART™
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçues pour faciliter le pipetage pour une grande variété d’applications :
Pointes longues pour éviter la contamination en empêchant la tige de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Dépôts sur gel pour le chargement de gels d’acrylamide ou d’agarose
Génomique à orifice large pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatible avec :
Les pointes de pipettes SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les pointes de pipettes ergonomiques sont conçues pour les pipettes Gilson Pipetteman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | ART 1000 ERGO-G |
| Longueur (impériale) | 2.78 in |
| Longueur (métrique) | 7,061 cm |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Ergonomique |
| À utiliser avec (équipement) | Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus |
| Gamme de produits | ART |
| Afficher plus |