Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes SoftFit-L™, avec filtre, à faible rétention, dans des portoirs avec couvercles amovibles
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
1000 μl
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Description
Pipetez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez à chaque fois de votre pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific ART SoftFit L. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
Le système SoftFit-L est compatible avec les pipettes Rainin LTS fabriquées par Rainin Instrument LCC.
- Disponibles en version à faible rétention
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Fabrication conforme aux normes de qualité les plus exigeantes du marché
Spécification
Spécification
| Description | 20 L, avec filtre, Stérile, rack |
| Volume (métrique) | 20 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Modèle | 20 L |
| Longueur (impériale) | 1,95 in |
| Longueur (métrique) | 4,86 cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
| Format | Rack |
| Afficher plus |