Learn More
Thermo Scientific™ Système de recharge avec filtre barrière ART™
Description
Effectuez des applications de manière précise et cohérente en respectant les mesures de protection grâce au système de recharge à barrière Thermo Scientific™ ART™, qui fournit une solution respectueuse de l’environnement sans compromettre la stérilité. Les puits décalés permettent d’empiler les pointes : ce système innovant réduit le gaspillage et permet de gagner de la place sur la paillasse et dans les armoires. La gamme ART est désormais plus complète, ce qui facilite plus que jamais la recherche d’une pointe s’adaptant à pratiquement n’importe quelle pipette ou application de votre laboratoire.
- Les cônes à filtre barrière ART offrent une protection efficace à 100 % contre les aérosols et la contamination par les liquides
- Exempt de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR, endotoxines et pyrogènes
- Le conditionnement des pointes à filtre barrière empilable permet aux pointes de passer à travers les trous décalés de l’insert inférieur
- Les rails de guidage de la coque du blister permettent d’aligner les inserts de pointes correctement pour un transfert en douceur dans le rack
- La coque externe protège les pointes de la contamination extérieure pendant le remplissage des inserts
- L’option d’emballage des pointes réduit le volume des déchets de plastique
- La conception rigide de l’insert assure un chargement fiable des pointes
- Numéro de lot et description imprimés sur chaque insert
Spécification
Spécification
| Description | Pointe à filtre barrière faible rétention ART 10 |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Modèle | Filtre barrière ART |
| Longueur (impériale) | 1.2 po |
| Longueur (métrique) | 3,13 cm |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
| Format | Rack |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.