Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ avec insert de recharge
Description
Obtenez des performances précises et constantes avec les pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge Thermo Scientific™ ART™, qui constituent un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants. Les inserts ART sont écologiques offrant des emballages-coques individuels en plastique recyclé, conçus pour être utilisés avec les portoirs à charnières réutilisables ART et créant le système de recharge ART. Les pointes des inserts de recharge se clipsent en toute sécurité dans les portoirs à charnières pour un rechargement efficace.
Caractéristiques
- Pointes stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase et apyrogènes
- Disponibles en MicroPoint, longues, faible rétention et de conception SoftFit-L™ pour une utilisation avec les pipettes Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recommandé dans les cas suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologie
Spécification
Spécification
| Description | ART 1000 L, avec filtre, Stérile, Recharge |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | ART 1000 L |
| Longueur (impériale) | 3,5 in |
| Longueur (métrique) | 8,89 cm |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
| Format | Recharge |
| Type de pointe | Faible rétention |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos Conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.