Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge, ART™
GREENER_CHOICE
Bénéficiez de performances précises et stables avec ces pointes de pipettes, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Marque:  Thermo Scientific™ 2149E-RI
69.29 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10266944
  • 110.00€ / 960 pièces
Expédition estimée: 13-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Obtenez des performances précises et constantes avec les pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge Thermo Scientific™ ART™, qui constituent un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants. Les inserts ART sont écologiques offrant des emballages-coques individuels en plastique recyclé, conçus pour être utilisés avec les portoirs à charnières réutilisables ART et créant le système de recharge ART. Les pointes des inserts de recharge se clipsent en toute sécurité dans les portoirs à charnières pour un rechargement efficace.
Caractéristiques
  • Pointes stériles certifiées exemptes de RNase, de DNase et apyrogènes
  • Disponibles en MicroPoint, à longueur étendue, faible rétention et de conception SoftFit-L™ pour une utilisation avec les pipettes Rainin™ LTS™ LiteTouch™
Recommandé dans les cas suivants :
  • Manipulation de liquides
  • Biologie moléculaire
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 μl
Stérile
1,8 in
Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Micro Point
Universelle
Sterile and PCR Ready
À filtre
ART 20E
4,57 cm
Recharge
Moins de ressources utilisées et moins de déchets
ART
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes avec filtre barrière et insert de recharge, ART™ > Pointes de pipettes à filtre barrière ART 20E ; MicroPoint 20 μl, insert de recharge, pointe stérile
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.