Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre barrière ART™ dans rack à couvercle amovible
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7113821
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
1000 μl
100 μl
10 μl
200 μl
20 μl
300 μl
Modèle:
ART 1000E
ART 100E
ART 10F
ART 10
ART 100
ART 20
ART 200
ART 300
Conditionnement:
800 pièces
960 pièces
Code produit. 10049000
Marque: Thermo Scientific™ 2065E
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez des applications de façon précise et cohérente avec des cônes de pipettes à barrière dans des racks à couvercle amovible, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels.
Réalisez vos applications avec précision et régularité avec les pointes de pipettes à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™ en rack à couvercle amovible. Les pointes de pipettes forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes de pipettes à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
  • Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
  • Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçues pour faciliter le pipetage dans une grande variété d’applications :
Pointes longues pour éviter la contamination en empêchant la tige de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Dépôt sur gel pour le chargement de gels d’acrylamide ou d’agarose
Large orifice pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les pointes de pipettes
SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les pointes de pipettes
ergonomiques sont conçues pour les pipettes Gilson Pipetman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pointe à filtre barrière ART 100E, pointe micro, rack à couvercle amovible
Volume (métrique) 100 μl
Volume (métrique) distribué 100 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Modèle ART 100E
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5,07cm
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Rack à couvercle amovible
Type de pointe Micro Point
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits ART
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Stérile et prêts pour la PCR