Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre barrière ART™ dans des racks à charnière
GREENER_CHOICE
Code produit. 15173606
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
20 µl
100 µl
200 µl
300 μl
1000 μl
Modèle:
ART 10
ART 100
ART 1000XL
ART 100E
ART 20P
ART 10
ART 200
Filtre barrière ART
Ultra-micro ART 20E
Format:
Portoir à charnières
Rack
Type de pointe:
Adaptation universelle
Faible rétention
Ultra micro
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
Code produit. 15173606
Marque: Thermo Scientific™ 2070HR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez votre pipetage de façon précise et constante grâce à ces cônes de pipettes à barrière dans des racks à charnière, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels. Les racks à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longueur étendue et autres styles spécifiques.
Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes avec filtre barrière et portoir à charnière Thermo Scientific™ ART™ forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée au portoir à charnière respectueux de l’environnement et réutilisable. Les couvercles peuvent être soulevables ou à charnière. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d’une seule main. Les pointes en portoirs à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longue et autres styles spécifiques.
Caractéristiques :
  • Les racks à charnière empilables permettent de gagner de l’espace dans votre laboratoire
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
Recommandé dans les cas suivants :
  • Manipulation de liquides
  • Biologie moléculaire
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Description Sur rack à charnière, pointe à filtre barrière
Volume (métrique) 300 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Modèle Filtre barrière ART
Longueur (impériale) 2,3 in
Longueur (métrique) 5,84 cm
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Adaptation universelle
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Vis mere Vis mindre
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.